Fortfahren mit
H8664
Steviol
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
(4α)-13-hydroxykaur-16-en-18-oic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30O3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.45 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 225,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)[C@](O)(CC[C@@H]23)C4)C(O)=O
InChI
1S/C20H30O3.H2O/c1-13-11-19-9-5-14-17(2,7-4-8-18(14,3)16(21)22)15(19)6-10-20(13,23)12-19;/h14-15,23H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22);1H2/t14-,15-,17+,18+,19+,20-;/m0./s1
InChI key
SGPAFVVDOPSBEU-CRRYNOPCSA-N
Biochem/physiol Actions
Steviol is an inhibitor of hOAT1 and hOAT3 organic anion transporters.
Steviol is an inhibitor of hOAT1 and hOAT3 organic anion transporters. Human organic anion transporter hOAT1 belongs to a superfamily of organic anion transporters, which play critical roles in the body disposition of clinically important drugs including anti-HIV therapeutics, anti-tumor drugs, antibiotics, anti-hypertensives, and anti-inflammatories. Steviol is a useful tool for studying renal drug clearance.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S3572R5655SML2070
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to tan
color
white
color
white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)