Wichtige Dokumente
PHL84218
Hederacosid D
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥80.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]3O)O)O)OC(=O)[C@@]54[C@@H](CC(CC5)(C)C)C6=CC[C@@H]7[C@@]8([C@H]([C@@]([C@H](CC8)O[C@@H]9OC[C@@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)(CO)C)CC[C@]7([C@@]6(CC4
InChI
1S/C53H86O22/c1-23-32(57)35(60)39(64)45(70-23)74-42-27(19-54)71-43(41(66)37(42)62)69-21-28-34(59)36(61)40(65)46(72-28)75-47(67)53-16-14-48(2,3)18-25(53)24-8-9-30-49(4)12-11-31(73-44-38(63)33(58)26(56)20-68-44)50(5,22-55)29(49)10-13-52(30,7)51(24,6)15-17-53/h8,23,25-46,54-66H,9-22H2,1-7H3/t23-,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34+,35+,36-,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44-,45-,46-,49-,50-,51+,52+,53-/m0/s1
InChIKey
UEHILKCNLIKLEV-LXABABOZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)