This product can be used as a reference standard to quantify various proteins by HPLC. Information about the constituents of this certified reference material is available in the Certificate of Analysis (COA).
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
50131705
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
manufacturer/tradename
(METAS)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
matrix material
General description
This product was certified by the Federal Institute of Metrology METAS switzerland. METAS serves as the federal centre of competence for all issues related tomeasurement and for measuring equipment and procedures. It is the Swissnational metrology institute.The Whey Protein Matrix Material WP-CBR001 is intended to beused for development, validation and performance control of analytical methodsfor the determination of toxic elements and polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs).
More detailed information about the development of this product can be found in this paper published in july 2023 in Analytical and Bioanalytical Chemistry
More detailed information about the development of this product can be found in this paper published in july 2023 in Analytical and Bioanalytical Chemistry
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg)
Organic Pollutants: Benz[a]anthracene, Benzo[a]pyrene, Benzo[b]fluoranthene, Chrysene
Matrix Group: Dairy products and eggs
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg)
Organic Pollutants: Benz[a]anthracene, Benzo[a]pyrene, Benzo[b]fluoranthene, Chrysene
Matrix Group: Dairy products and eggs
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-38-2 + 56-55-3 + 205-99-2 + 218-01-9 + 7439-97-6 + 7440-43-9 + 50-32-8 + 7439-92-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Hi, Can I use this product as reference standard to quantify various (Whey protein WP-CBR001) protein by HPLC. Basically, I am looking for a doc that has chromatographic separation of all proteins present in this product? )