Merck
PHL83835
Alisol A
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 550,00
€ 550,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 550,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H50O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 550,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O[C@@H]1[C@H]2[C@@]3([C@@H](CC[C@@]2([C@]4(CCC(=C4C1)[C@@H](C[C@H](O)[C@@H](O)C(O)(C)C)C)C)C)C(C(=O)CC3)(C)C)C
InChI
1S/C30H50O5/c1-17(15-21(32)25(34)27(4,5)35)18-9-13-29(7)19(18)16-20(31)24-28(6)12-11-23(33)26(2,3)22(28)10-14-30(24,29)8/h17,20-22,24-25,31-32,34-35H,9-16H2,1-8H3/t17-,20+,21+,22+,24+,25-,28+,29+,30+/m1/s1
InChIKey
HNOSJVWYGXOFRP-UNPOXIGHSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)