Merck
PHL80512
Pachymasäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Acetyltumulosic acid
Größe auswählen
10 MG
€ 454,00
€ 454,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 454,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H52O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
528.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 454,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=C(C(C)C)CC[C@@H](C(O)=O)[C@@]1([H])[C@H](O)C[C@@]([C@]1(C)CC2)(C)C3=C2[C@]4(C)[C@](CC3)([H])C(C)(C)[C@@H](OC(C)=O)CC4
InChI
1S/C33H52O5/c1-19(2)20(3)10-11-22(29(36)37)28-25(35)18-33(9)24-12-13-26-30(5,6)27(38-21(4)34)15-16-31(26,7)23(24)14-17-32(28,33)8/h19,22,25-28,35H,3,10-18H2,1-2,4-9H3,(H,36,37)
InChIKey
VDYCLYGKCGVBHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)