Merck
PHL83521
Luteolin-7-glucuronid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Luteolin-7-O-β-D-glucuronid, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosid-Uronsäure, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-7-β-D-glucopyranuronosidflavon, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon-7-glucuronid, Cyanidenon-7-O-β-D-Glucoronsäure, Cyanidenon-7-glucuronid, Luteolin 7-O-β-D-glucuronopyranosid
Größe auswählen
10 MG
€ 554,00
€ 554,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 554,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.36
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 554,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O12/c22-9-2-1-7(3-10(9)23)13-6-12(25)15-11(24)4-8(5-14(15)32-13)31-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21?/m0/s1
InChIKey
VSUOKLTVXQRUSG-DAZJWRSOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diese Substanz ist eine primäre Referenzsubstanz mit zugewiesener absoluter Reinheit (unter Berücksichtigung von chromatographischer Reinheit, Wasser, Lösungsmittelrückständen, anorganischen Verunreinigungen). Der genaue Wert steht auf dem Zertifikat. Hergestellt von der PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
Diese Verbindung kommt häufig in Pflanzen der folgenden Gattungen vor: Achillea, Plantago, Salvia
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)