Merck
PHL83415
4-Aminobutansäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
γ-Aminobuttersäure, 3-Carboxypropylamin, GABA, Piperidinsäure
Größe auswählen
100 MG
€ 231,00
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 231,00
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2)3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.12
Beilstein:
906818
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChIKey
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Wichtigster hemmender Neurotransmitter im Gehirn; GABAA und GABAB Rezeptor Agonist; erhöht Leitfähigkeit für Cl.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)