Merck
PHL82880
Nordihydroguajaretsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,4-Bis-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethyl-butan, 4,4′-(2,3-Dimethyltetramethylen)-dipyrocatechol, Masoprocol, NDGA
Größe auswählen
50 MG
€ 221,00
€ 221,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 221,00
About This Item
Lineare Formel:
[-CH(CH3)CH2C6H3-1,2-(OH)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.36
Beilstein:
2056826
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 221,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Lipoxygenase inhibitor; polyphenol-bearing o-dihydroxy (catechol) structure.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)