Fortfahren mit
74540
Nordihydroguajaretsäure
≥97.0% (HPLC)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
1,4-Bis-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethyl-butan, 4,4′-(2,3-Dimethyltetramethylen)-dipyrocatechol, Masoprocol, NDGA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH(CH3)CH2C6H3-1,2-(OH)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-903-0
Beilstein/REAXYS Number:
2056826
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
crystals
€ 94,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
impurities
≤2% water
mp
184-186 °C (lit.)
SMILES string
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
InChI key
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Alox12(11684)
General description
Nordihydroguaiaretic acid (NDGA) is used as an antioxidant and potent scavenger of reactive oxygen species (ROS).
Application
Nordihydroguaiaretic acid can be used:
  • In the synthesis of nordihydroguaiaretic acid derivatives with potent HIV inhibition activity.
  • As a starting material in the synthesis of tetra-O-methylnordihydroguaiaretic acid.
Biochem/physiol Actions
Lipoxygenase inhibitor; polyphenol-bearing o-dihydroxy (catechol) structure.
Other Notes
Inhibitor of broad bean lipoxygenase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
47997560018300756
description
≥97.0% (HPLC)
description
A cell-permeable antioxidant and a selective lipoxygenase (LOX) inhibitor (IC50 = 200 nM, 30 µM, and 30 µM for 5-LOX, 12-LOX, and 15-LOX, respectively) over cyclooxygenase (IC50 = 100 µM).
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
description
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
184-186 °C (lit.)
mp
-
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
mp
223-225 °C (lit.)
form
crystals
form
crystalline solid
form
powder
form
powder
impurities
≤2% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Gene Information
mouse ... Alox12(11684)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nordihydroguajaretsäure
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)