Fortfahren mit
1.07590
Resorcinol
extra pure
Synonym(e):
Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 564,00
25 kg
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-585-2
MDL number:
€ 564,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
605 °C
expl. lim.
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
281 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
transition temp
flash point 127 °C
solubility
1000 g/L
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Oc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Resorcinol extra pure is suitable for use in pharmaceutical processes.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR120116101Y0000767
Resorcinol extra pure
SAFC
1.07590
Resorcinol
Resorcinol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000767
Resorcinol
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
solid
form
-
form
solid
form
-
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
expl. lim.
1.4 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resorcinol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
target_organs
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107590902904022536939025
107590500004022536092812