Merck
PHL82556
Helicid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4-(β-D-Allopyranosyloxy)-benzaldehyd
Größe auswählen
25 MG
€ 241,00
€ 241,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 241,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 241,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cccc2)C=O
InChI
1S/C13H16O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-5,9-13,15-18H,6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m0/s1
InChIKey
BGOFCVIGEYGEOF-WJTVCTBASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)