Fortfahren mit
06957
( −)-Cichoriensäure
analytical standard
Synonym(e):
(2R,3R)-2,3-Bis-{[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-oxy}-butandisäure, 2,3-Di-trans-kaffeoylweinsäure, Zichoriensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 280,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.37
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
€ 280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
InChI key
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
General description
Chicoric acid, a caffeic acid derivative, is found in a variety of plant species, including basil, chicory, dandelion, etc. It is a polyphenol organic compound that is reported to have antioxidant, anti-inflammatory, antiviral and immunostimulating properties. Various studies also suggest the antidiabetic potential of chicoric acid.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3878C7243C0625
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (titration)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
format
neat
format
-
format
-
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ( −)-Cichoriensäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)