Merck
PHL82553
Gossypetin-3,3′,8-trimethylether
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxy 3,3′,8-trimethoxyflavon, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
Größe auswählen
10 MG
€ 472,00
€ 472,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 472,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.31
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 472,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
OC1=CC(O)=C(C(C(OC)=C(C2=CC(OC)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1OC
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-12-6-8(4-5-9(12)19)15-18(25-3)14(22)13-10(20)7-11(21)16(24-2)17(13)26-15/h4-7,19-21H,1-3H3
InChIKey
XZGZRRSEIISPEP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)