Merck
PHL80967
(+)-Dihydrochinidin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Hydrochinidin, (9S)-10,11-Dihydro-6′-methoxy-cinchonan-9-ol, Dihydrochinidin
Größe auswählen
100 MG
€ 231,00
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 231,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.43
Beilstein:
91441
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
169-170 °C (lit.)
SMILES String
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
InChIKey
LJOQGZACKSYWCH-LHHVKLHASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)