Merck
PHL80966
(+)-Dihydrocinchonin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Hydrocinchonin, Dihydrocinchonin
Größe auswählen
25 MG
€ 316,00
€ 316,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 316,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.41
Beilstein:
4296749
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 316,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
269-272 °C (lit.)
SMILES String
CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H24N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h3-7,9,13-14,18-19,22H,2,8,10-12H2,1H3/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
InChIKey
WFJNHVWTKZUUTR-QAMTZSDWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)