Merck
PHL80631
1,3,6-Trigalloyl-β-D-glucose
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-Glucose, β-D-Glucopyranose-1,3,6-trigallat, β-D-Glucopyranose-1,3,6-tris(3,4,5-trihydroxybenzoat), 1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucopyranose, NP 005114, NSC 69861
Größe auswählen
10 MG
€ 647,00
€ 647,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 647,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H24O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
636.47
Beilstein:
76215
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 647,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)c4cc(c(c(c4)O)O)O)O)OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O)O)OC(=O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI
1S/C27H24O18/c28-11-1-8(2-12(29)18(11)34)24(39)42-7-17-21(37)23(44-25(40)9-3-13(30)19(35)14(31)4-9)22(38)27(43-17)45-26(41)10-5-15(32)20(36)16(33)6-10/h1-6,17,21-23,27-38H,7H2/t17-,21-,22-,23+,27+/m1/s1
InChIKey
RNKMOGIPOMVCHO-SJMVAQJGSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)