Fortfahren mit
SMB00247
1,3,6-Trigalloylglucose
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucopyranose, 1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucose, Tannic acid (Corilagin)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 504,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H24O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
636.47
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
€ 504,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1)O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[C@H](O)[C@@H](COC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)O2
InChI
1S/C27H24O18/c28-11-1-8(2-12(29)18(11)34)24(39)42-7-17-21(37)23(44-25(40)9-3-13(30)19(35)14(31)4-9)22(38)27(43-17)45-26(41)10-5-15(32)20(36)16(33)6-10/h1-6,17,21-23,27-38H,7H2/t17-,21-,22-,23+,27+/m1/s1
InChI key
RNKMOGIPOMVCHO-SJMVAQJGSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H93ED6FDAPHL8063178864
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)