Merck
PHL80552
Vasicinon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3S)-2,3-Dihydro-3-hydroxypyrrolo[2,1-b]chinazolin-9(1H)-on
Größe auswählen
10 MG
€ 637,00
€ 637,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 637,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
Beilstein:
7463808
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 637,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1N2C([C@@H](O)CC2)=NC3=CC=CC=C31
InChI
1S/C11H10N2O2/c14-9-5-6-13-10(9)12-8-4-2-1-3-7(8)11(13)15/h1-4,9,14H,5-6H2/t9-/m0/s1
InChIKey
SDIVYZXRQHWCKF-VIFPVBQESA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)