Wichtige Dokumente
PHL80523
Pseudolarynxsäure B
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
O-Acetylpseudolarinsäure C
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OC)C1=CC[C@@]2(C(O[C@@](/C=C/C=C(C(O)=O)\C)(C)[C@@H]3CC2)=O)[C@]3(OC(C)=O)CC1
InChI
1S/C23H28O8/c1-14(17(24)25)6-5-10-21(2)16-9-12-22(19(27)31-21)11-7-15(18(26)29-3)8-13-23(16,22)20(28)30-4/h5-7,10,16H,8-9,11-13H2,1-4H3,(H,24,25)/b10-5+,14-6+/t16-,21+,22+,23+/m0/s1
InChIKey
XRLYZNSOXNPKOR-CBDALDGHSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)