Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 233,00 |
50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 918,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.47
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
20-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid, ~100 μg/mL in ethanol, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
concentration
~100 μg/mL in ethanol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20(22)23/h1,3-4,6-7,9-10,12,21H,2,5,8,11,13-19H2,(H,22,23)/b3-1-,6-4-,9-7-,12-10-
InChI key
NNDIXBJHNLFJJP-DTLRTWKJSA-N
Biochem/physiol Actions
20-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid (20-HETE) is an arachidonic acid metabolite via cytochrome P4504A, that is an activator of the Ras/MAP (microtubule-associated protein) pathway. 20-HETE acid is a predominant arachidonic acid present in the kidney. It is involved in the regulation of sodium, potassium and chloride transport in the renal tubules. 20-HETE is often excreted in urine in the form of glucuronide conjugate and sometimes as free acids. Increased urine 20-HETE is observed during pregnancy in rats.
Packaging
Packaged under argon.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?