Merck
PHL80517
Pinosylvin-monomethylether
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(E)-3-Hydroxy-5-methoxy-stilben, (E)-3-Methoxy-5-(2-phenylethenyl)-phenol, 5-Methoxy-3-stilbenol, Pinosylvin-3-methylether
Größe auswählen
10 MG
€ 606,00
€ 606,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 606,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
Beilstein:
1875807
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 606,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15-10-13(9-14(16)11-15)8-7-12-5-3-2-4-6-12/h2-11,16H,1H3/b8-7+
InChIKey
JVIXPWIEOVZVJC-BQYQJAHWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)