Merck
PHL80020
Sorbinsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
α-trans-γ-trans-Sorbinsäure, (E,E)-1,3-Pentadien-1-carbonsäure, 2,4-Hexadiensäure, 2E,4E-Hexadiensäure, trans,trans-2,4-Hexadiensäure, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
Größe auswählen
100 MG
€ 231,00
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 231,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
Beilstein:
1098547
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
SMILES String
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChIKey
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1