K08670482
Kromasil® Silica HPLC Column
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR60-5-SIL-4.6X250
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
250 mm × 4.6 mm
Aktive Matrixgruppe
silica phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
60 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)