Merck
G006195
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOSIL LC-NH2
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: SUPELCOSIL LC-NH2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58338)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate: 1 mL/min
temp.: ambient
detector: refractive index (RI)
injection: 2 μL
sample: 10 mg/mL in water
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
food and beverages
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    Fructose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    Dextrose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    Sucrose, suitable for microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
    Maltose solution, BioReagent, ~20% in H2O
    Lactose, pharmaceutical secondary standard; traceable to USP and PhEur
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)