Merck
G005735
HPLC Analysis of Water Soluble Vitamins on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: 25 mM potassium phosphate monobasic, pH 3.5
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 10 μL
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Nicotinic acid
    L-Ascorbic acid
    Pyridoxine
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)