Fortfahren mit
ERT-022S
2,4,6-Trinitrotoluene solution
1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
TNT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1000 μg/mL in acetonitrile
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O6/c1-4-6(9(13)14)2-5(8(11)12)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3
InChI key
SPSSULHKWOKEEL-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) solution is certified reference material, suitable for the in vitro identification, calibration and quantification of the analyte(s) in analytical and R & D applications. Not suitable for human or animal consumption.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Trinitrotoluene solution
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)