Merck
G004534
HPLC Analysis of Norleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow velocity: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    DL-Norleucine
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)