Fortfahren mit
N6877
L-Norleucin
≥98% (TLC)
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Aminohexansäure, (S)-2-Aminocapronsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-321-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721750
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
detection
SMILES string
CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Application
  • l-norleucine on high glucose-induced insulin sensitivity and mitochondrial function in skeletal muscle cells. Diese Studie untersucht die positiven Auswirkungen von L-Norleucin auf die Insulinsensitivität und die mitochondriale Funktion und unterstreicht dessen Potenzial in der Erforschung der Stoffwechselwege und dessen Anwendung beim Diabetes-Management durch gezielte Aminosäuretherapie (Ding et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-Norleucin ist eine synthetische Aminosäure, die häufig als interner Standard eingesetzt wird.
Other Notes
Nicht-essentielle Aminosäuren
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N1398N7627N8513
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
detection
application(s)
peptide synthesis
application(s)
detection
application(s)
detection
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Norleucin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)