Fortfahren mit
ERMBF446C
Maize GMO Standard ERM-BF446
0.1% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, certified reference material, ERM®
Synonym(e):
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352201
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ERMBF446AS5296S2388
description
0.1% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, certified reference material, ERM®
description
0% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, certified reference material, ERM®
description
analytical standard, analytical standard for Starch Assay Kits SA-20 and STA-20
description
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
general analytical
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
-
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
-
agency
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maize GMO Standard ERM-BF446
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)