Merck
S2388
Stärke aus Mais
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Synonym(e):
Maisstärke
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12164500
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-679-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
quality
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Quality Segment
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
Kontrollanalyse für die Anwendung mit Total Dietary Fiber Assay Kit.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stärke aus Mais
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)