Wichtige Dokumente
CRM77248
Methylcedrylketon
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Größe auswählen
€ 178,00
Größe auswählen
About This Item
€ 178,00
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
272 °C (lit.)
Dichte
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@@H]2C(C)(C)[C@@H]3C[C@]12CC(C(C)=O)=C3C
InChI
1S/C17H26O/c1-10-6-7-15-16(4,5)14-9-17(10,15)8-13(11(14)2)12(3)18/h10,14-15H,6-9H2,1-5H3/t10-,14-,15-,17-/m1/s1
InChIKey
YBUIAJZFOGJGLJ-GWBBYGMBSA-N
Allgemeine Beschreibung
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)