Direkt zum Inhalt
59574
α-Damascon
analytical standard
Synonym(e):
1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on, 2,6,6-Trimethyl-1-crotonyl-2-cyclohexen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.30
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2208705
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.490-1.500
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1=CCCC(C)(C)C1C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7-8,12H,6,9H2,1-4H3/b7-5+
InChI key
CRIGTVCBMUKRSL-FNORWQNLSA-N
General description
α-Damascone, a C13 norterpenoid is an important fragrance compound used in perfume industries due to its characteristic floral-fruity, rose-like odor. Commercially α-damascone is used in cosmetics, personal care products, detergents, etc.
Application
α-Damascone may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in consumer products by gas chromatography-mass spectrometry.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)