Fortfahren mit
75264
Eichenmoosextrakt -Lösung
1 mg/mL in ethanol, analytical standard
Synonym(e):
Evernia prunastri-Extrakt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
EC Number:
200-578-6
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
concentration
1 mg/mL in ethanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Oakmoss extract has been used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in fragrance mix using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
341263208734137
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
concentration
1 mg/mL in ethanol
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
concentration
10 μg/mL in H2O
concentration
~100 μg/mL in acetonitrile
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-17-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
GC-MS analysis of allergens in plant oils meant to cosmetics
Kaloustian J, et al.
Oleagineux, Corps gras, Lipides, 14(2), 110-115 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
343455-5G04061838090393
343455-25G04061838119407
75264-1ML04061832907437