Wichtige Dokumente
CRM40371
(+)-Pulegone solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Produktlinie
TraceCERT®
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
2000 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cannabis testing
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChIKey
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)