Wichtige Dokumente
CRM05363
Etrimfos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
O-(6-Ethoxy-2-ethyl-4-pyrimidinyl)-O,O-dimethyl-thiophosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCOc1cc(OP(=S)(OC)OC)nc(CC)n1
InChI
1S/C10H17N2O4PS/c1-5-8-11-9(15-6-2)7-10(12-8)16-17(18,13-3)14-4/h7H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
FGIWFCGDPUIBEZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)