Merck
89125
Supelco
Korksäure-2,3,4,5,6,7-13C6
analytical standard
Synonym(e):
Octandisäure-2,3,4,5,6,7-13C6, Suberinsäure-13C6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C2H14O4
Molekulargewicht:
180.15
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]C(O)=O)=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)