Merck
691763
Sigma-Aldrich
Azelaic acid-13C9
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
HOO13C(13CH2)713COOH
Molekulargewicht:
197.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-103 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChIKey
BDJRBEYXGGNYIS-RIQGLZQJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Sonstige Hinweise
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at [email protected]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
210 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)