Merck
854995
Supelco
Insert for 1.5 mL standard opening vial
size 0.10 mL, conical clear glass, O.D. × H 5 mm × 30 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
conical clear glass
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H
5 mm × 30 mm
Größe
0.10 mL
Kompatibilität
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Allgemeine Beschreibung
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)