Merck
819662
TSKgel® SuperHZM-M (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® SuperHZM-M HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L21
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 19662
Parameter
0.4 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
polystyrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
3 μm
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
TSKgel® SuperHZM-M mixed-bed columns are packed with rigid, porous, polymer beads each having a varying mean pore diameter. They are used for the non-aqueous separation of solvent-soluble high molecular weight polymers less than 4,000,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
Physikalische Form
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)