819314
TSKgel® SuperHZ (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonym(e):
TSKgel® Size Exclusion (H-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Produktbezeichnung
TSKgel® SuperHZ Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L21
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh SuperHZ-L, 19314
Parameter
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
mixed
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)