Merck
926752
Sigma-Aldrich
Schwefeldioxid-Lösung
1.0 M in dichloromethane
Synonym(e):
Sulfur superoxide (6CI), Sulfurous acid anhydride, Sulfurous oxide
About This Item
Lineare Formel:
SO2
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.06
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in dichloromethane
Dichte
1.307 g/mL
SMILES String
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChIKey
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Valuable reagent offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)