Merck
819315
TSKgel® SuperAW2500 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® SuperAW2500
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® SuperAW2500 HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 4 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 19315
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
60 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
25 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
TSKgel SuperAW2500 columns are packed with rigid, porous, polymer beads which show minimal shrinkage or swelling in different solvent systems. They are used for the separation of polymers that are soluble in polar organic solvents.
Anwendung
Exclusion limit (DMF): Polyethylene oxide 2,000 Da
Physikalische Form
Shipped in water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)