Merck
808020
TSKgel® G2500PWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® Größenausschluss (PW-Typ)-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
HPLC-Säule TSKgel® G2500PWXL, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 08020
Parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
7 μm
Porengröße
<200 Å pore diameter
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie TSKgel G2500PWXL-Säulen für die Analyse von wasserlöslichen linearen Polymeren mit einem Molekulargewicht von bis zu 3.000 Da. Aufgrund der an den Beads der G2500PWxl-Basis vorhandenen kationischen Gruppen ist diese Säule nicht zum Trennen von anionischen Polymeren geeignet. Die kleinere Teilchengröße der Säulen vom Typ PWXL liefern eine 1,7-fach höhere Auflösung als ihr PW-Gegenstück, weswegen sich Säulen vom Typ PWxl besser für Analysezwecke eignen.
Physikalische Form
In Wasser transportiert.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)