Merck
814699
TOYOPEARL® SP-650M Bulk Media
bottle of 1 L, phase sulphonyl, 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Verpackung
bottle of 1 L
Hersteller/Markenname
Tosoh 14699
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
sulphonyl phase
Partikelgröße
65 μm
Betriebs-pH-Wert
2-13
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Spezifikationen
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Physikalische Form
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)