813076
TSKgel® SP-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® SP-NPR HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materialien
PEEK
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Hersteller/Markenname
Tosoh SP-NPR, 13076
Parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
3.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
2.5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR