Z742342
2MAG cuvetteMIXdrive 1 miniaturized magnetic stirrer
for use with external control unit
Synonym(e):
induction multi-position stirrer, magnetic induction stir plate, magnetic wear-free stirrer, multi-position stirrer
Größe auswählen
€ 309,00
Größe auswählen
About This Item
€ 309,00
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
48 V
Materialien
housing (polyurethane)
plate (Polyurethane)
Leistungsmerkmale
positions 1
10 W Stirring Power
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
2mag 40400
Parameter
≤50 °C temp. limit (in water)
-10-50 °C temp. limit (in air)
B × T × H
13 mm × 13 mm × 6 mm
Plattengröße × B × L
× 12 mm × 12 mm
Rührervolumen
1-25 mL , per stirring position
Gewicht
0.1 kg
Allgemeine Beschreibung
1 stirring position, 100 percent maintenance-free and wear-free by inductive 2mag-Magnetic-Drive concept for reliable
mixing of solutions, jerk-free stirring even at low speeds.
Fully encapsulated and hermetically sealed polyurethane
housing, IP68, water-, dust- and germproof.
Leistungsmerkmale und Vorteile
clean and maximum resistance, submersible in water- or
oil baths, suitable for the use in CO2-incubators and ovens.
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)