Fortfahren mit
814005
TSKgel® Octadecyl-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® Umkehrphasen-HPLC-Säule (polymerbasiert)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
3.5 cm × 4.6 mm
Particle size:
2.5 μm
Matrix active group:
C18 (octadecyl) phase
Matrix:
polymer particle platform
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
TSKgel® Octadecyl-NPR HPLC-Säule, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
material
stainless steel
product line
TSKgel®
mol wt
All molecule sizes
manufacturer/tradename
Tosoh 14005
extent of labeling
1 meq/mL ligand density (estimate)
parameter
≤0.5 M salt concentration, 0-100% organic solvent, 0-60 °C temperature, 1.6 mL/min flow rate, 200 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
3.5 cm × 4.6 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
2.5 μm
operating pH
2-12
separation technique
reversed phase
General description
Das hochgradig quervernetzte Polymethacrylat-Basismaterial von TSKgel Octadecyl-NPR bietet hervorragende Stabilität in Puffersystemen für hohe pH-Werte und kann einer extremen Reinigung mit Säuren oder Basen widerstehen. NPR-Säulen (non-porous resin, nicht-poröses Harz) werden aus nicht-porösen Methacrylatpartikeln mit einer einheitlichen Größe von 2,5 Mikron hergestellt. Dies ermöglicht hochwirksame Separationen und rasche Analysen von Peptiden und Proteinen. Die nicht-poröse Partikelstruktur begrenzt die Produktisolierung auf Lasten im Submikrogrammbereich.
Polymerbasierte Partikel für die Umkehrphasen(RP)-HPLC besitzen gegenüber kieselgelbasierten Partikeln generell zwei Vorteile: Sie sind toleranter gegenüber Einsatzbedingungen mit hohem oder niedrigem pH-Wert, und sie weisen nicht die Interaktionen mit Silanol auf, die bei manchen basischen Analyten Peak-Tailing verursachen. Außerdem enthalten manche Kieselgele intrinsisch Metalle, die bei empfindlichen Biomolekülen zu Chelationsproblemen und damit zu einer schlechten Wiederfindung führen. Polymere TSKgel-Säulen sind mit C18- und Phenyl-Funktionsgruppen und mit unterschiedlicher Porosität der Partikel erhältlich. Schnelle Kinetik und quantitative Proteingewinnung bei einer Beladung im Submikrogrammbereich sind charakteristisch für nicht-poröse, harzbasierte TSKgel Octadecyl-NPR-Säulen.
  • Octadecyl-2PW-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 125 Å.
  • Octadecyl-4PW-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 500 Å.
  • Phenyl-5PW-RP-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 1000 Å.
  • Octadecyl-NPR-Partikel sind nicht-porös.
Physical form
Versand in 70 % Methanol und 30 % Wasser (v/v).
Other Notes
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
842168814947813076
description
phase C18 (octadecyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
description
phase C4 (butyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
description
phase C4 (butyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
description
phase sulfonic acid, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
particle size
2.5 μm
particle size
2.5 μm
particle size
2.5 μm
particle size
2.5 μm
L × I.D.
3.5 cm × 4.6 mm
L × I.D.
10 cm × 4.6 mm
L × I.D.
3.5 cm × 4.6 mm
L × I.D.
3.5 cm × 4.6 mm
separation technique
reversed phase
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
separation technique
cation exchange
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C4 (butyl) phase
matrix active group
C4 (butyl) phase
matrix active group
sulfonic acid phase
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)