Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
7.5 cm × 2 mm
Particle size:
10 μm
Matrix active group:
phenyl phase
Pore size:
1000 Å
Matrix:
polymer particle platform
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
TSKgel® Umkehrphasen-HPLC-Säule (polymerbasiert), phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel hardware
product line
TSKgel®
mol wt
1000 - 1,000,000
manufacturer/tradename
Tosoh Phenyl-5PW, 18756
extent of labeling
1 meq/mL ligand density (estimate)
parameter
no limitation salt concentration, 0-100% organic solvent, 0.12 mL/min flow rate, 10 bar max. pressure, 4-60 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
7.5 cm × 2 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
phenyl phase
particle size
10 μm
pore size
1000 Å
operating pH
2-12
separation technique
reversed phase
General description
Polymerbasierte Partikel für die Umkehrphasen(RP)-HPLC besitzen gegenüber kieselgelbasierten Partikeln generell zwei Vorteile: Sie sind toleranter gegenüber Einsatzbedingungen mit hohem oder niedrigem pH-Wert, und sie weisen nicht die Interaktionen mit Silanol auf, die bei manchen basischen Analyten Peak-Tailing verursachen. Außerdem enthalten manche Kieselgele intrinsisch Metalle, die bei empfindlichen Biomolekülen zu Chelationsproblemen und damit zu einer schlechten Wiederfindung führen. Polymere TSKgel-Säulen sind mit C18- und Phenyl-Funktionsgruppen und mit unterschiedlicher Porosität der Partikel erhältlich. Schnelle Kinetik und quantitative Proteingewinnung bei einer Beladung im Submikrogrammbereich sind charakteristisch für nicht-poröse, harzbasierte TSKgel Octadecyl-NPR-Säulen.
- Octadecyl-2PW-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 125 Å.
- Octadecyl-4PW-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 500 Å.
- Phenyl-5PW-RP-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 1000 Å.
- Octadecyl-NPR-Partikel sind nicht-porös.
TSKgel Phenyl-5PW RP columns are filled with 10 micron porous polymethacrylate particles, the surface of which is covered with a high density of phenyl groups that causes proteins to be retained in a low salt buffer mobile phase and requiring a solvent gradient for their elution, as is the protocol in reversed phase chromatography. In contrast, TSKgel Phenyl-5PW has such a low density of phenyl groups on the surface that proteins can only be retained at high salt concentration and eluted by a decreasing salt gradient, which, of course, is the protocol used in hydrophobic interaction chromatography. TSKgel Phenyl-5PW RP columns can withstand rigorous cleaning with either acid or base. The 1000 A pore size accommodates globular protein samples up to 1,000,000 Da.
Physical form
Shipped in 30% methanol - 70% water.
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TSKgel® Umkehrphasen-HPLC-Säule (polymerbasiert)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?