807167
TSKgel® CM-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, carboxymethyl phase
Synonym(e):
TSKgel® CM-SW Columns
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® CM-2SW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Hersteller/Markenname
Tosoh CM-2SW, 07167
Parameter
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
carboxymethyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
125 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)