Merck
805758
TSKgel® SW Type (13 µm) HPLC Column
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® Größenausschluss (SW-Typ)-HPLC-Vorsäule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® SW Serie GFC-Vorsäulen, phase diol, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 05758
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
8 mL/min flow rate
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 21.5 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
13 μm
Porengröße
250 Å
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
TSKgel-Vorsäulen sind alleinstehende Instrumente, die keine gesonderte Halterung benötigen.
Guard Column for 21.5mmID TSKgel G2000SW, G3000SW and G4000SW columns
Physikalische Form
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)